Learn More
ZKSCAN3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47570-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18668555
  • € 280.00 / 25µL
Description
ZKSCAN3 Polyclonal specifically detects ZKSCAN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZKSCAN3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
dJ874°C20.1, FLJ33906, ZF47, Zfp47, Zfp-47, Zinc finger and SCAN domain-containing protein 13, Zinc finger protein 306KIAA0426, Zinc finger protein 309ZNF306ZFP306, Zinc finger protein 47 homolog, zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 3, zinc finger protein zfp47, zinc finger with KRAB and SCAN domains 3, ZNF309, ZSCAN13
Rabbit
Affinity Purified
RUO
80317
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ZKSCAN3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LLTPAPGSQSSQFQLMKALLKHESVGSQPLQDRVLQVPVLAHGGCCREDKVVASRLTPESQGLLKVEDVALTLTPEWTQQDSSQGNLCRDEKQENHGSLVSLGDEKQTKSRDLPPAEELPEKEHGKISCHLREDIAQIPTCAEAGEQEGR
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only