Learn More
ZNF131 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen ZNF131
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18222085
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57688
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18695407
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-57688-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
ZNF131 Polyclonal specifically detects ZNF131 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
ZNF131
Polyclonal
Rabbit
Human
7690
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ERVNQMPVEVQTELLEADLDHVTPEIMNQEERESSQADAAEAAREDHEDAEDLETKPTVDSEAEKAENEDRTALPVL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
pHZ-10, zinc finger protein 131, zinc finger protein 131 (clone pHZ-10)
ZNF131
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato