missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ZNF181 Monoclonal Antibody (OTI1E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Tekniske data
| Antigen | ZNF181 |
|---|---|
| Clone | OTI1E4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17585374
|
Origene Technologies
TA811419S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17565374
|
Origene Technologies
TA811419 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivelse
ZNF181 Monoclonal antibody specifically detects ZNF181 in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| ZNF181 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1E4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel