Learn More
ZNF214 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen ZNF214
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18449541
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-31602-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18152504
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-31602
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 0.10mL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
ZNF214 Polyclonal specifically detects ZNF214 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF214
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
BAZ 1, BAZ1, BAZ-1, BWSCR2-Associated Zinc Finger Protein 1, DKFZp564D0764, early hematopoietic zinc finger, Early hematopoietic zinc finger protein, EHZFLIP3, Evi3, LYST-interacting protein 3, MGC142182, MGC142208, zinc finger protein 521
ZNF214
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
Q9UL59
7761
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CGCNKCKGIYYWNSRCVFHKRNQPGENLCQCSIRKACFSQRSDLYRHPRNHIGKKLYGCDEVDGNFHQSSGVHFH
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt