Learn More
ZNF234 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06253MFV610
Product Code. 18579270
  • € 451.00 / 0.10mL
Description
ZNF234 Polyclonal antibody specifically detects ZNF234 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZNF234
Polyclonal
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
HZF4, ZNF234 zinc finger protein 234, ZNF269
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF234 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
10780
Store at 4C in the dark.
IgG
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.