missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF250 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18594621 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18594621 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18594621 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297823AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF250 Polyclonal antibody specifically detects ZNF250 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen ZNF250
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias zinc finger protein 250
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF250 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 58500
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.