Learn More
ZNF329 Antibody (OTI2D6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-44976-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| ZNF329 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 79673 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI2D6 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto