Learn More
ZNF329 Antibody (OTI7F2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 256.00 - € 550.00
Specifications
Antigen ZNF329
Clone OTI7F2
Dilution Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30306222
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44987-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30306692
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44987-30ul
30 μL
€ 256.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifications
Specifications
ZNF329
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
79673
IgG1
>95%
Antibody
OTI7F2
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado