Learn More
ZNF34 Monoclonal Antibody (OTI4E4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803568S
This item is not returnable.
View return policy
Description
ZNF34 Monoclonal antibody specifically detects ZNF34 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| ZNF34 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q8WXC3 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 260434 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4E4 | |
| Unconjugated | |
| PYDC1 | |
| KOX32; Zinc finger protein 34; zinc finger protein 34 (KOX 32); zinc finger protein KOX32; ZNF34 | |
| Full length human recombinant protein of human PYDC1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido