Läs mer
CHAC1 Antibody (OTI1E2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72191AF488
Produktkod. 18105754
  • € 751.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
CHAC1 Monoclonal specifically detects CHAC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CHAC1
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CHAC1
Full length recombinant protein of human CHAC1 (NP_077016) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
79094.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI1E2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
cation transport regulator-like protein 1, ChaC, cation transport regulator homolog 1 (E. coli)
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.