Description
Immunogen sequence: GYASLEEDDE DLSPGPEHSS DSEYTLSEPD SEEEED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 61%.
ZNF428 contains 1 C2H2-type zinc finger. The exact function of ZNF428 remains unknown. Two different isoforms have been described.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZNF428 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | ZNF428 |
| Gene Accession No. | Q96B54 |
| Gene Alias | 2410005H09Rik; AV271806; AW047854; C19orf37; Enzyme-like protein PIT13; Zfp428; Zinc finger protein 428; Znf428 |
| Gene Symbols | ZNF428 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?