Learn More
Invitrogen™ ZNF439 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA531557
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Recommended positive controls: MCF-7. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
| ZNF439 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF439 | |
| zinc finger protein 439; ZNF439 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 90594 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.68 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 | |
| Q8NDP4 | |
| ZNF439 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF439. The exact sequence is proprietary. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur