Få mere at vide
ZNF554 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Tekniske data
Antigen ZNF554
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18251444
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-55914
100 μL
€ 624.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18687326
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-55914-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF554 Polyclonal specifically detects ZNF554 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF554
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ34817, zinc finger protein 554
ZNF554
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
115196
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GNHLCGSELDITSLASDSVLNHHQLGYADRRPCESNECGNAIRQNSHFIQHGGKMFVYLENGQSLNHGMALTIHNKINTAEKP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.