Learn More
ZNF594 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68759-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18685757
  • € 415.00 / 25µL
Description
ZNF594 Polyclonal antibody specifically detects ZNF594 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ZNF594
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
KIAA1871, Zinc Finger Protein 594, Zinc Finger Protein HZF18
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IREMHIIPQKAIVGEIGHGCNEGEKILSAGESSHRYEVSGQNFKQKSGLTEHQK
25 μL
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
84622
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato