Få mere at vide
Novus Biologicals™ ZNF608 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18541870 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18541870 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18541870 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00057507T01
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Quantity 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Target ZNF608
Synonym DKFZp434M098, DKFZp781C0723, KIAA1281, MGC166851, NY-REN-36, Renal carcinoma antigen NY-REN-36, zinc finger protein 608
Gene Symbol ZNF608
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.