Learn More
ZNF621 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen ZNF621
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18261095
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56492
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18625597
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56492-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZNF621 Polyclonal specifically detects ZNF621 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
ZNF621
Polyclonal
Rabbit
Human
DKFZp686B11107, FLJ23786, FLJ45246, MGC126668, zinc finger protein 621
ZNF621
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
285268
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RGISQGGESWIKNEGLVIKQEASEETELHRMPVGGLLRNVSQHFDFKRKALKQTFNLNPNL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.