missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF655 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-78732CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF655 Polyclonal antibody specifically detects ZNF655 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
| ZNF655 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 79027 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| zinc finger protein 655 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human Vav-1 Interacting Kruppel-like Protein using the numbering given in entry NP_612503.1 (GeneID 79027). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur