Learn More
ZNF655 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen ZNF655
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18252913
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58467
100 μL
€ 624.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18674518
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58467-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZNF655 Polyclonal specifically detects ZNF655 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
ZNF655
Polyclonal
Rabbit
Human
79027
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEEIPAQEAAGSPRVQFQSLETQSECLSPEPQFVQDTDMEQGLTGDGETREENKLLIPKQKISEEVHSYKVRV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
zinc finger protein 655
ZNF655
IgG
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado