missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF688 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen PA538749
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
| ZNF688 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF688 | |
| ZNF688 | |
| A synthetic peptide derived from the internal region of human ZNF688 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P0C7X2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 146542 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur