Learn More
ZNF69 Monoclonal Antibody (OTI3C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA808236
Description
May be involved in transcriptional regulation.Spécification
| ZNF69 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UC07 | |
| ZNF69 | |
| Full length human recombit protein of human ZNF69 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3C3 | |
| Unconjugated | |
| ZNF69 | |
| Cos5, hZNF3 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 7620 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.