Learn More
ZNF69 Monoclonal Antibody (OTI3C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA808236S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17569263
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Description
Description
ZNF69 Monoclonal antibody specifically detects ZNF69 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
ZNF69
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UC07
Mouse
Affinity chromatography
RUO
7620
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3C3
Unconjugated
ZNF69
Cos5; hZNF3; zinc finger protein 69; ZNF3; ZNF69
Full length human recombinant protein of human ZNF69 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt