Learn More
IRS4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-14130-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18478911
  • € 280.00 / 25µL
Description
IRS4 Polyclonal specifically detects IRS4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IRS4
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
insulin receptor substrate 4,160 kDa phosphotyrosine protein, IRS-4pp160, Phosphoprotein of 160 kDa, PY160
Rabbit
Affinity Purified
RUO
8471
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
IRS4
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: NPANDLSDLLRAIPRANPLSLDSARWPLPPLPLSATGSNAIEEEGDYIEVIFNSAMTPAMALADSAIRYDAETGRIYVVDPFSECCMDISLSPSRCSEPPPVARLLQEEEQERRRPQSRSQ
25ul
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only