Learn More
ZRANB1 Monoclonal Antibody (OTI2A10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Origene Technologies TA810024
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17592754
  • € 540.87 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
ZRANB1 is a positive regulator of the Wnt signaling pathway that specifically cleaves ′Lys-63′-linked ubiquitin chains. It acts by deubiquitinating APC protein, a negative regulator of Wnt-mediated transcription and may also modulate TNF-alpha signaling.
Spezifikation
Spezifikation
ZRANB1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UGI0
ZRANB1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 208-296 of human ZRANB1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI2A10
Unconjugated
ZRANB1
TRABID
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
54764
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt