Learn More
1-Methylfluoranthene, TRC
Product Code. 30137749
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.5mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30137749 2.5 mg 2.5mg
30008456 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3053002.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25889-60-5
Molecular Formula C17 H12
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Synonym 1-Methyl-fluoranthene, 1-Methylfluoranthene
IUPAC Name 1-methylfluoranthene
SMILES Cc1ccc2cccc3c4ccccc4c1c23
Spezifikation
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(11)17(12)15/h2-10H,1H3
Formula Weight 216.0939
Chemical Name or Material 1-Methylfluoranthene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.