Learn More
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 172.19 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto