Learn More
2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Specifications
Spezifikation
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Linear Formula | NH2(CH2)2OC6H4OCH3 |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 167.21 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grade | Technical |
| Chemical Name or Material | 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur