Learn More
2,5-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11435633
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11435633 25 g 25g
11425633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11435633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13525.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6361-23-5
Molecular Formula C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
MDL Number MFCD00156140
InChI Key BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
PubChem CID 80702
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Tekniske data
Melting Point 53°C to 58°C
Boiling Point 231°C to 233°C
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 25 g
UN Number UN1759
Beilstein 1635476
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 175.01
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,5-Dichlorobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.