Learn More
2-Phenylcyclohexanone, 98%
Product Code. 11473577
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11473577
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A17340.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1444-65-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Storage temperature: 2 - 4°Cand Keep container tightly closed in a dryand well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1444-65-1
Molecular Formula C12H14O
Molecular Weight (g/mol) 174.243
MDL Number MFCD00001629
InChI Key DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
PubChem CID 95592
IUPAC Name 2-phenylcyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Melting Point 56°C to 59°C
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 174.24
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Phenylcyclohexanone
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato