Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10252492
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10252492 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10304332 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10252492 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13201CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 20825-89-2
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
MDL Number MFCD00276310
InChI Key MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
PubChem CID 2776383
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 194.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.