Learn More
3-Cyclohexene-1-carbonyl chloride, 96%, Thermo Scientific™
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
3-Cyclohexene-1-carbonyl chloride is used as an active pharmaceutical ingredients.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 5 g |
| UN Number | UN3265 |
| Sensitivity | Moisture sensitive |
| Solubility Information | Soluble in water. |
| Formula Weight | 144.6 |
| Percent Purity | 96% |
| Chemical Name or Material | 3-Cyclohexene-1-carbonyl chloride |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.