Learn More
3-Phenylpropionaldehyde, 94.9%, MP Biomedicals™
Product Code. 11403562 Shop All MP Biomedicals Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11403562 25 g 25g
11413562 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11403562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215619625
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 104-53-0
Molecular Formula C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.178
InChI Key YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC Name 3-phenylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spécification
Color Colorless
Density 1.01g/mL
Assay Percent Range 95%
Quantity 25 g
Formula Weight 134.2
Percent Purity 0.949
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Phenylpropionaldehyde