Learn More
Alfa Aesar™ (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H55534.03
Overige gegevens : CAS : 16116-78-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401838
  • € 18.10 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
Notes
Store at room temperature. Avoid strong oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
16116-78-2
253.21
MFCD01863556
Specificatie
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Powder
253.21
White to yellow
1g
16116-78-2
98%
MFCD01863556
61° to 63°C