Learn More
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, TRC
Spécification
Specifikationer
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formula Weight | 182.0591 |
| Chemical Name or Material | 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?