Learn More
4-Hydroxynonenal Antibody (12F7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-59353
 View more versions of this product
Product Code. 18216901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 662.00
    € 625.80 / 100µg
    Save € 36.20
    5% Off
Description
4-Hydroxynonenal Monoclonal specifically detects 4-Hydroxynonenal in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4-Hydroxynonenal
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Mouse
Protein G purified
RUO
Specific for 4-Hydroxynonenal (4-HNE) modified proteins. Does not detect free 4-Hydroxynonenal. Does not cross-react with 4-Hydroxy-2-hexenal, Acrolein, Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.
Store at -20C.
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
12F7
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
(2E)-4-Hydroxy-2-nonenal, 2-Nonenal, 4-hydroxy-, (2E,4R)-, 4 HNE, 4-hydroxy-trans-2-nonenal
Synthetic 4-Hydroxynonenal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH)
100 μg
Primary
Non-species specific
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only