Learn More
SHOWA™ 477 Series Nitrile Coated Cold Resistant Gloves
Product Code. 17717617
Change view
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Unit Size:
5 pairs
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
17717617 Medium 5 pairs
17707617 Large 5 pairs
17727617 X-Large 5 pairs
17737617 2X-Large 5 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17717617 Supplier SHOWA™ Supplier No. 47707M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 85.90
    € 79.45 / 5 pairs
    Save € 6.45
    7% Off
View all promotions
In Stock
Add to basket
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed to keep hands warm and dry in the most extreme environments, the 477 cold-resistant glove combines thermal insulation with tactical grip.
Benifits
  • Seamless knit
  • Cold Resistant
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Abrasion-resistant
  • Extra Grip
  • Thermal insulation
  • Form-fitting
  • Impermeable
Features
  • Foam grip
  • Elasticated wrist cuff
  • Ergonomic
  • Foam nitrile palm dip
  • Insulated
  • Fully-coated nitrile
Trades & Applications
  • Concreting
  • Guttering and drain pipe
  • Insulation
  • Washing and cleaning
  • Planting & repotting
  • Bottling
  • Water/Sewage treatment
  • Plumbing
  • Drainage, piping
  • Shipping/Receiving
Spezifikation
Certifications/Compliance CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Construction Seamless Knit
Coating Material Nitrile
Color Blue, Black
Exterior Finish Grip Pattern
Hand Specific
Material Nylon, Polyester
Product Type Cold-resistant Gloves
Size Medium
Temperature (English) Max. -58°F
Liner Material Acrylic
Resistant To Cold Resistant, Water Resistant, Abrasion Resistant
Series 477
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.