Learn More
(5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10708075
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10708075 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10397344 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10708075 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC49709CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 183210-33-5
Molecular Formula C12H12O2
Molecular Weight (g/mol) 188.226
MDL Number MFCD08435905
InChI Key VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
PubChem CID 15269738
IUPAC Name (5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanol
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifications
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 188.22
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.