Learn More
6-Methyl-2,3'-bipyridine, TRC
Code produit 30482451
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30482451 100 mg 100mg
30465513 250 mg 250mg
30464541 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30482451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM296433100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78210-78-3
Molecular Formula C11H10N2
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Synonym 6-Methyl-2,3'-bipyridine, 2-Methyl-6-(pyridin-3-yl)pyridine, 2-Methyl-6-pyridin-3-ylpyridine
SMILES Cc1cccc(n1)c2cccnc2
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10N2/c1-9-4-2-6-11(13-9)10-5-3-7-12-8-10/h2-8H,1H3
Formula Weight 170.0844
Chemical Name or Material 6-Methyl-2,3'-bipyridine