Learn More
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, Maybridge
Merk:  Maybridge MO07199DE
Overige gegevens : CAS : 241816-11-5 Gewicht : 0.05500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10002454
  • € 281.30 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
241816-11-5
190.246
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
6-piperidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
C11H14N2O
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
2763980
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specificatie
6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
5g
97%
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
190.246
190.24
Amber glass bottle
241816-11-5
C11H14N2O
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
6-piperidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
2763980
97%