Learn More
uvex 9320 Megasonic Safety Goggles
Product Code. 17267331 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Gray
Unit Size:
Each
Codice prodotto. 17267331
Marca: uvex undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Lens design provides an exceptional field of vision with optical class 1 clarity in every direction. The sporty, ergonomic design and ultra-comfortable fit offers a high level protection, without distraction.
  • Lens design has an exceptional field of vision, with optical class 1 clarity in every direction
  • Sporty, ergonomic design is comfortable for protection without distraction
  • Over-the-glass compatible to provide additional protection for users who also require prescription spectacles
  • Flexible frame and extra-wide headband for enhanced fit and comfort
  • Highly compatible with other forms of PPE
Supravision Excellence Coating
  • Interior: Anti-fog
  • Exterior: Scratch-resistant and chemical-resistant
  • Lenses are easy to clean and less susceptible to soiling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Lens Type Supravision Excellence
Lens Coating Anti-fog
Color Lime Green
Lens Tint Gray
Product Type Anti-fog Goggles
For Use With (Application) Construction
Frame Color Anthracite
Model 9320 Megasonic
Transmittance Value 0.23
Ventilation Details Indirect Ventiration
Material Polycarbonate
Disposable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Frame Material Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Frameless
Optical Clarity Class 1
Labeling W 166 34 BT CE - 5-2,5 W1 BTKN CE
Mechanical Strength B (120 m/s)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato