Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetate Buffer (1 M, pH 3.0)
Código de producto. 15496029
Click to view available options
Quantity:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250mL
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15496029
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63876.AK
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
For precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Acetate buffers for amine coupling of proteins to Biacore sensor chip surfaces. Studies on microbial pili suggest that sodium acetate suppressed K99 production in E. coli strains cultured on a minimal medium. Experiments have shown that when added to food waste composting systems, NaOAc may be effective at counteracting the adverse effects of organic acids produced in the composting process.
Solubility
Soluble in water (246 g/L) at 20°C, and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from water, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-09-3
Especificaciones
Concentration 1M buffer soln.
Molecular Formula C2H3NaO2
MDL Number MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC Name sodium acetate
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Form Liquid
Quantity 250mL
Storage Requirements Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado