Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Beskrivning
- High visibility on back of the hand and palm side increases safety
- 15-gauge liner minimizes perspiration and offers comfortable all day wear
- Ergonomically designed forms provide naturally curved, relaxed fit to reduce hand fatigue
- Provides dexterity for the ability to pick up small items
- Enhances grip in wet and dry conditions
- Silicone free
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Multi-activity Gloves |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering