missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AHNAK2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 483.00
Specifications
| Antigen | AHNAK2 |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
Description
AHNAK2 Polyclonal specifically detects AHNAK2 in Human samples. It is validated for Western Blot.Specifications
| AHNAK2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| AHNAK nucleoprotein 2, C14orf78, chromosome 14 open reading frame 78, KIAA2019, protein AHNAK2 | |
| AHNAK2 | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 113146 | |
| IgG |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto