missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKT1, p Ser129 Antibody (SR2047), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21567-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AKT1 Monoclonal antibody specifically detects AKT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| AKT1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| SR2047 | |
| Western Blot 1:1000-1:2000 | |
| AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-alpha, RACPKB-ALPHA, Serine-Threonine Protein Kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene-Like Protein 1 | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-AKT1 [Ser129] (Uniprot #: P31749) | |
| 50 μg | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific, Protein Kinase, Serine Kinases, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 207 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur