Learn More
Alodane, TRC
Artikelnummer. 30138187
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30138187 50 mg 50mg
30133451 100 mg 100mg
30004495 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61428350MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-75-6
Molecular Formula C9 H6 Cl8
Molecular Weight (g/mol) 397.77
Synonym 2-Norbornene, 1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)-2-norbornene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-di(chloromethyl)[2.2.1]bicyclohept-2-ene, AC 12402, Alodan, Alodan (pesticide), Chlorbicyclen, Cyclodan, Hercules 12402, Hercules 426, NSC 41891
IUPAC Name (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES ClCC1C(CCl)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Analyte or Component Names Chlorbicyclen
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Solution Type Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantity 50 mg
Formula Weight 393.7978
Chemical Name or Material Chlorbicyclen
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.