Description
- Effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears
- Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Natural |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Product Type | Dry Box Gloves |
| Size | 10 |
| Thickness (English) | 20 mil |
| Thickness (Metric) | 0.51 mm |
| EN388 Standard | 2020X |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?