Learn More
Aluminum Nitrate Nonahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
500g
5kg
Specifications
Specifications
| Melting Point | 73°C |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 5 kg |
| Formula Weight | 375.13g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto