Learn More
Aluminum Acetate, Basic, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
Packaging:
Poly Bottle
Packungsgröße:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15672940 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15672940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 289825100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 142-03-0
Quantity 100 g
Molecular Formula C4H7AlO5
Linear Formula Al(OH)(C2H3O2)2
MDL Number MFCD00008688
UN Number NONH for all modes of transport
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
InChI Key HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
IUPAC Name (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 162.08
PubChem CID 18502856
Formula Weight 162.08g/mol
Packaging Poly Bottle
Chemical Name or Material Aluminum Acetate, Basic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.