Learn More
Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, annealed, 99.99% (metals basis)
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Unit Size:
Each
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 x 50 mm |
| Odor | Odorless |
| Weight | ≈6.75g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Percent Purity | 99.99% |
| Assay | (metals basis) |
| Chemical Name or Material | Aluminum foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering