Learn More
Aluminum Oxide, Acid Technical A, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 kg
missing translation for 'unitSize'
50kg
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1344-28-1 |
| Color | Pink to White |
| Physical Form | Free-flowing Powder |
| Quantity | 50 kg |
| Molecular Formula | Al2O3 |
| MDL Number | MFCD00003424 |
| Synonym | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
| InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| IUPAC Name | dialuminum;oxygen(2-) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido