Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, TRC
Product Code. 30132889
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
25 g
Unit Size:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30132889 25 g 25g
30136865 5 g 5g
30008068 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132889 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA57604825G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Molecular Formula AlK(SO4)2 . 12H2O
Molecular Weight (g/mol) 474.39
Synonym Alum
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formula Weight 473.9755
Chemical Name or Material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.